Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre Kimble™ avec septa en PTFE / silicone et bouchon en polypropylène avec opercule
La forme cylindrique assure un équilibre solide. Le fond plat facilite la capacité autostable.
Marque:  DWK Life Sciences 60942A-8
Code produit. 12655845
  • 275.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 19-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre borosilicaté KG-33 Kimax : répond aux exigences de verre ASTM de type 1, de classe A et USP de type 1
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • La partie supérieure du flacon est dotée d’une finition de filetage à vis
  • Le bouchon fixé est doté d’un bouchon vissé ouvert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
A
17 mm
8,0 mL
À vis
Polypropylène
63 mm
15-425
Transparent
Verre borosilicaté
PTFE / silicone
2,16 dr.
Bouchon à vis (avec opercule)
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A