Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en PS jetables Kimble™ en boîte
Pour les tests de masse et les travaux sérologiques
Marque:  DWK Life Sciences 56700-21100
115.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24326" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16458955
  • 122.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné pour basculer
  • Présente deux anneaux vers l’extrémité haute
  • Stérilisé par irradiation
  • Imprimé avec de l’encre noire organique résistante aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Stérile
Oui
0,3 ml
± 0,04 ml
0,06 oz.
Pipette sérologique
Plastique
Pour les tests de masse et les travaux sérologiques
0,01 mL
500/boîte
Boîte
2 ml