Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques jetables en plastique à pointe standard Kimble™ en emballages multiples
Stérilisées par irradiation et adaptées aux travaux de culture tissulaire
Marque: DWK Life Sciences 56800-11100
164.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
- Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
- La taille de 5 ml est maintenant conçue en deux pièces
- L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
- Étalonné “pour délivrer un volume donné” pour basculer
Informations sur la commande
Pipettes de 10 ml en emballage multiple et disponibles avec pointe régulière (1,5 mm de diamètre) ou pointe large (3,5 mm de diamètre). Toutes les tailles sont disponibles dans des emballages individuels en papier/plastique suremballés dans des cartons pratiques de distribution, ou dans des emballages multiples refermables suremballés dans des récipients d’expédition.
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 394.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Oui | |
Plastique | |
Pour les travaux de culture de tissu | |
0,01 mL | |
1000/boîte | |
Sachet de 25 | |
Jaune | |
Pipette sérologique |
ASTM E934 | |
Stérile | |
Oui | |
0,3 ml | |
Étalon | |
0,03 oz. | |
1 ml | |
Oui |