Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques jetables en plastique à pointe standard Wheaton™ en emballages multiples
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Violet
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Graduations négatives:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Description
- Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
- Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
- La taille de 5 ml est maintenant conçue en deux pièces
- L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
- Étalonné “pour délivrer un volume donné” pour basculer
Informations sur la commande
Pipettes de 10 ml en emballage multiple et disponibles avec pointe régulière (1,5 mm de diamètre) ou pointe large (3,5 mm de diamètre). Toutes les tailles sont disponibles dans des emballages individuels en papier/plastique suremballés dans des cartons pratiques de distribution, ou dans des emballages multiples refermables suremballés dans des récipients d’expédition.
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
Spécification
Spécification
| Calibré | Oui |
| Certifications/Conformité | ASTM E934 |
| Matériau | PS |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux de culture de tissu |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Graduations négatives | 3 ml |
| Quantité | 500/boîte |
| Type de pointe | Étalon |
| Afficher plus |