Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Code produit. 11812953
Click to view available options
Volume (métrique):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Quantité:
144/boîte
144/carton
200/boîte
288/boîte
72/boîte
Conditionnement:
144 pièces
200 pièces
288 pièces
72 pièces
Code produit. 11812953
Marque: DWK Life Sciences 60811D10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
  • Petites quantités de boîtes
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
  • Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) Caoutchouc
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 40 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 10.82 dr
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Hauteur (métrique) 95 mm
Quantité 72/boîte