Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Brand: DWK Life Sciences 60811D1738
Code nomenclature Nacres: SB.52
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Description
- Petites quantités de boîtes
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Specifications
A | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
38 mm |
Caoutchouc | |
17 mm | |
4 ml | |
1 dr | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | |
200/boîte |