Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage PolypropyleneScrew avec opercule Kimble™ avec septa en silicone revêtus de PTFE rouge
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Pré-fendu:
No
Oui
Taille du bouchon:
13-425
8-425
9-425
Conditionnement:
1000 pièces
Beschreibung
- Fabriqués avec des matières premières de la plus haute qualité
- Conçus pour une compatibilité idéale avec des flacons d’échantillonnage automatique Kimble Chase
- Assemblage pratique de bouchons et revêtement
- Disponibles avec des septa standard ou préfendus
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Noir |
| Matériau | En PP |
| Pré-fendu | Oui |
| Type d’insert | Préfendu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille du bouchon | 8-425 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur