Learn More
DWK Life Sciences™ Double collecteur de vide / gaz avec bouchons en verre Kimble™ Kontes™
Code produit. p-3246728
Click to view available options
Nbre de ports:
5
Largeur (impériale):
17,7 in
Largeur (métrique):
45 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12836658
Marque: DWK Life Sciences™ 2161300005
Collecteurs tout en verre pour connecter des sources de vide et de gaz inertes
Collecteurs tout en verre pour connecter des sources de vide et de gaz inertes
  • Fabriqués à partir d’une tubulure à paroi moyenne de 0,5 po
  • Robinets d’arrêt en verre à alésage de 4 mm espacés de 85 mm avec la chambre à vide inférieure
  • La connexion supérieure droite correspond au gaz inerte
  • La connexion inférieure gauche correspond au vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Double collecteur
Comprend Tubulure à paroi moyenne de 0,5 po, robinets d’arrêt, verre à alésage de 4 mm, chambre à vide inférieure, 2 raccords de tuyau
Matériau Verre
Nbre de ports 5
Tubulure à parois (impériale) 0,5 in
Tubulure à parois (métrique) 1,27 cm
Largeur (impériale) 17,7 in
Largeur (métrique) 45 cm