Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adaptateur de prélèvement pour filtration de solvants Ultra-Ware™
Convertit les ensembles de filtration Ultra-Ware pour les applications de filtration/dégazage en ligne
Marque: DWK Life Sciences 953906-0047
464.06 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Remplacer les entonnoirs par cet adaptateur pour soutenir la base
Spécification
PTFE |