Learn More
DWK Life Sciences Tube de rechange Kimble™ Kontes™ pour broyeurs Dounce en verre pour tissus
Gamme de tubes de rechange pour les broyeurs Dounce pour tissus, de 2 ml à 100 ml.
Marque:  DWK Life Sciences 885303-0007
Code produit. 10432385
  • 77.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Gamme de tubes de rechange pour les broyeurs Dounce pour tissus, de 2 ml à 100 ml.
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
7 ml
Broyeurs de Dounce en verre pour tissus
0,23 oz.
Tube de broyage pour tissus
0,23 oz., 7 ml