Learn More
DWK Life Sciences Accessoire pour broyeur pour tissus en verre Duall™ Kimble™, Tube de broyage
Améliore l’efficacité du broyage
Marque:  DWK Life Sciences 885452-0022
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10009701
  • 102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
Description
Améliore l’efficacité du broyage
  • Tailles de tubes de 21 à 25
  • Disponible avec ou sans revêtement
Spécification
Spécification
22
Améliore l’efficacité du broyage
Broyeurs pour tissus en verre Duall™
Tube de broyage pour tissus
Sans revêtement de sécurité en plastique