Learn More
DWK Life Sciences Angle droit Kimble™ Kontes™ sans valves PTFE à bouchon PTFE de joint torique
Click to view available options
Plage:
0 à 12 mm
0 à 4 mm
Taille de l’alésage (impériale):
0 à 0,15 po
0 à 0,47 po.
Diamètre (impérial) externe du tube:
0,3 in
0,62 in
Taille du joint torique de l’arbre:
010
112
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Livré avec un filetage externe de précision pour un contrôle fin
- Arbre non rotatif avec joint primaire fabriqué avec un joint torique FKM sur siège conique
- Position d'ouverture complète à 1-1/2 tours
- Utilisé comme purge jusqu'au demi-tour
- L'arbre en PTFE peut être utilisé en continu jusqu’à des températures du système de 230°C ou de 275°C par intermittence
Spécification
Spécification
| Taille de l’alésage (impériale) | 0 à 0,15 po |
| Diamètre (impérial) externe du tube | 0,3 in |
| Taille de l’alésage (métrique) | 0 à 0,4 cm |
| Diamètre (métrique) de la tige externe | 0,9 cm |
| Comprend | Prise PTFE |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Taille du joint torique de l’arbre | 010 |
| Plage | 0 à 4 mm |
| Type | Vanne à angle droit |