Learn More
DWK Life Sciences Angle droit Kimble™ Kontes™ sans valves PTFE à bouchon PTFE de joint torique
Code produit. 11702235
Click to view available options
Plage:
0 à 12 mm
0 à 4 mm
Taille de l’alésage (impériale):
0 à 0,15 po
0 à 0,47 po.
Diamètre (impérial) externe du tube:
0,3 in
0,62 in
Taille du joint torique de l’arbre:
010
112
Conditionnement:
1 pièce
Le bouton en polyacétal n'est pas recommandé pour une utilisation au-dessus de 110°C.
Code produit. 11702235
Marque: DWK Life Sciences 8266100012
Le bouton en polyacétal n'est pas recommandé pour une utilisation au-dessus de 110°C.
Pour les applications sous vide jusqu'à 5 x 107 Torr
  • Livré avec un filetage externe de précision pour un contrôle fin
  • Arbre non rotatif avec joint primaire fabriqué avec un joint torique FKM sur siège conique
  • Position d'ouverture complète à 1-1/2 tours
  • Utilisé comme purge jusqu'au demi-tour
  • L'arbre en PTFE peut être utilisé en continu jusqu’à des températures du système de 230°C ou de 275°C par intermittence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille de l’alésage (impériale) 0 à 0,47 po.
Diamètre (impérial) externe du tube 0,62 in
Taille de l’alésage (métrique) 0 à 1,2 cm
Diamètre (métrique) de la tige externe 1,6 cm
Comprend Prise PTFE
Matériau Verre borosilicaté
Taille du joint torique de l’arbre 112
Plage 0 à 12 mm
Type Vanne à angle droit