Learn More
DWK Life Sciences Bouchon en polypropylène Kontes™ avec joint en PTFE soudé par ultrasons
For use with screw-thread culture and centrifuge tubes
Marque: DWK Life Sciences 73808-24400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournit un système de bouchon supérieur capable de maintenir sa doublure tout au long de multiples opérations autoclavables
- La surface revêtue de PTFE du revêtement exposé est résistante aux produits chimiques et compatible avec les solvants sensibles, corrosifs et volatils
Spécification
24-400 | |
Screw Cap | |
Polypropylène | |
PTFE |
PTFE, Rubber | |
Autoclavable | |
Pour un autoclavage répété | |
Flacons d’analyse de l’eau EPA, tubes à centrifuger et de culture filetés |