Learn More
DWK Life Sciences Pilons pour broyeurs de Dounce pour tissus en verre Kimble™ Kontes™
Code produit. p-3205523
Click to view available options
Capacité:
0,06 oz., 2 ml
Type de produit:
Pilon avec grand dégagement
Pilon avec petit dégagement
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13161124
Marque: DWK Life Sciences 8853010002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièces de composant tout en verre
  • À utiliser avec les broyeurs de tissus Dounce (série Kontes 885300)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,06 oz.
Capacité (métrique) 2 ml
Type de produit Pilon avec grand dégagement
À utiliser avec (équipement) Broyeur de tissus Dounce
Capacité 0,06 oz., 2 ml