Learn More
DWK Life Sciences Pilon Pellet Pestle™ Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
Matériau:
CTFE / acier inox
Polypropylène
Comprend:
100 microtubes
Sans microtubes
Exempt de DNase:
Non
Sans RNase, DNase ou pyrogène
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
Pour remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Pilon Pellet Pestle jetable
- Disponible avec ou sans 100 microtubes
- Longueur du pilon avec pointe, 7 cm (2.75 po)
- Tête en polymérase CTFE autoclavable avec tige en acier inox
- Longueur du pilon avec pointe, 6 cm (2,5 po) pour le modèle 0,5 ml ; 14 cm (5,59 po) pour le modèle 1,5 ml
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Capacité (impériale) | 0,05 oz. |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Pilon à granulés |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger |
| Longueur (impériale) | 2,75 in |
| Exempt de DNase | Non |
| Afficher plus |