Learn More
DWK Life Sciences Pièces Kimble™ Kontes™ pour ensembles de microfiltration
Pour une utilisation avec l’ensemble de microfiltration ULTRA-WARE™
591.76€ - 641.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Ensemble de microfiltration ULTRA-WARE |
---|---|
Quantité | Boîte de 1 |
Code produit | Marque | Matériau | Type | Diamètre (métrique) du disque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Type | Diamètre (métrique) du disque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11873123
|
DWK Life Sciences
953810-0090 |
Acier inoxydable | Grille de support | 90 mm |
591.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708552
|
DWK Life Sciences
953781-90 |
Verre | Entonnoir | 90 mm | 1 000 ml |
641.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour une utilisation avec l’ensemble de microfiltration ULTRA-WARE™
Spécification
Ensemble de microfiltration ULTRA-WARE | |
Boîte de 1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Pièces Kimble™ Kontes™ pour ensembles de microfiltration