Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes graduées avec butoirs Kontes™ KimCote™
Calibrated To Deliver
Marque: DWK Life Sciences KC20028W-500
Includes: Bumpers
Description
Éprouvette graduée classe A gainée anti-choc• Graduation indélébile émaillée blanche facile à lire
• Pied hexagonal stable
• Haute protection contre les chocs
• Eprouvette en verre borosilicaté gainé synthétique autoclavable à 121°C
• Livré avec bague anti-choc
• Eprouvette gainée Kimcote (TM)
Informations sur la commande
These items come one per case.
Spécification
Graduated 25 to 500mL | |
To Deliver | |
Rond | |
A | |
375 mm | |
Bouteille graduée | |
500 mL | |
Single | |
Autoclavables |
Hexagonale | |
Blanc | |
ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I | |
14.76 in. | |
±1.3 mL | |
Verre borosilicaté | |
Bumper Guard, Ground Base | |
5 mL | |
5mL |