Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réservoir à col étroit et haut façonné Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Code produit. 11717969
Click to view available options
Capacité (impériale):
8.45 oz
16.91 oz
33.81 oz
67,62 oz
169,07 oz.
338,14 oz
676.28 oz
Hauteur (impériale):
5.19 in
6.49 in
7.87 in
9.84 in
12,59 in
15.74 in
19.48 in
Numéro de bouchon:
2
4
6
10
12
Capacité (métrique):
1000 ml
10000 ml
2000 ml
20000 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
La sortie pour la connexion au tuyau en verre est fusionnée au flacon
  • Revêtement en plastique KimCote™ pour une sécurité accrue en cas de casse
  • Avec pastille de marquage en émail blanc
  • Bouchon en caoutchouc pour fermer le haut façonné à col étroit
  • Le verre est conforme aux spécifications de la norme ASTM™ E 438, Type I, Classe A
  • Les formats 250 ml et 500 ml accueillent une tubulure souple de 5/16 po de dia. int.
  • Les formats 1000 ml et plus accueillent une tubulure de 3/8 po de dia. int.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Capacité (impériale) 8.45 oz
Diamètre (impériale) 2,83 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,71 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour le stockage et la décharge de liquides via une sortie de tuyau au fond
Comprend Sortie de tuyau au fond
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de bouchon 2
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 132 mm
Type de produit Flacon de réservoir
Hauteur (impériale) 5.19 in
Diamètre (métrique) 72 mm
Diamètre (impériale) Tube interne 0.31 in
Diamètre (métrique) Tube interne 7.92 mm