Learn More
DWK Life Sciences Flacon de filtration à paroi épaisse Kimble™ Kontes™
Offre une résistance mécanique pour les applications à vide
Marque: DWK Life Sciences 617500-0003
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
- Joint externe : 24/40
- Raccord de tuyau cannelé : n° 2
Spécification
3,34 in | |
250 ml | |
7,48 in | |
85 mm |
0,93 cm | |
Verre borosilicaté | |
19 cm |