Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs de ballon à gaz avec bouchon en verre Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
24/40
Hauteur (impériale):
5,98 in
Largeur (impériale):
2,67 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Adaptateur de ballon à gaz avec bouchon en verre Kimble-Chase Kontes™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E438, type I, classe A |
| À utiliser avec (application) | Pour un stockage protégé dans les récipients dotés de joints |
| S’adapte au diamètre intérieur (impériale) de la tubulure | 0,25 in |
| S’adapte au diamètre intérieur de la tubulure (métrique) | 6,35mm |
| Hauteur (impériale) | 5,98 in |
| Hauteur (métrique) | 152 mm |
| Comprend | Raccord de tuyau 1, ballon |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Adaptateur d’entrée |
| Numéro du joint conique standard | 24/40 |
| Afficher plus |