Learn More
DWK Life Sciences Barboteur à gaz Kimble™ Kontes™
Code produit. 11862923
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11862923
Marque: DWK Life Sciences 6522200000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé avec de l’huile minérale pour observer l’ajout gazeux aux réactions
  • Peut être utilisé pour évacuer un mélange de réaction vers l’atmosphère
  • Les raccords de tubulure ont un dia. ext. de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Barboteur à gaz
Diamètre (impériale) extérieur 0,98 in
Diamètre (métrique) extérieur 25 mm
Hauteur (impériale) 7,28 in
Hauteur (métrique) 185 mm
Largeur (impériale) 3,14 in
Largeur (métrique) 80 mm
À utiliser avec (équipement) Huile minérale pour observer l’ajout gazeux aux réactions