Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs de débit pour colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn
Convertissez les colonnes FlexColumn™ standard en colonnes à volume de lit ajustable
Marque:  DWK Life Sciences 420415-1500
Code produit. 13423646
  • 268.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Incluent :
  • Canule pour éluant en PTFE
  • Corps en polyacétal
  • Joint torique Viton™
  • Un support de lit de rechange en PE de 20 μm
Informations sur la commande
Des supports de lit supplémentaires sont disponibles par paquets de 10 (voir K420415-1001, -1501, -2501).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dia. int. de 15 mm Colonne économique FlexColumn™ pour les concentrations et les gradients de pH, l’écoulement inverse et la séparation du débit par gravité
Adaptateur de contrôle du débit
POM
Diamètre extérieur de 0,062 po Tubulure en PTFE FEP, joint torique Viton™ FKM, support de lit en PEHD de rechange d’une porosité de 20 µm
15 mm I.D. FlexColumn
140 mm
HDPE