Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Marque:  DWK Life Sciences 420400-1550
Code produit. 11742364
  • 275.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Avec des adaptateurs de débit
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
5/boîte
15 mm
14,5 psi
89 ml
Verre borosilicaté de type I, classe A
Luer-Lock mâle
2N NaOH ou éthanol à 100 %
Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
0 à 50 °C
Colonne de chromatographie économique
20 μm
500 mm
HDPE
1,77cm3