Learn More
DWK Life Sciences™ Double collecteur de vide / gaz Kimble™ Kontes™
Code produit. 10462678
Click to view available options
Nbre de ports:
3
5
Profondeur (métrique):
8,3 cm
9 cm
Hauteur (métrique):
8,7 cm
14,8 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10462678
Marque: DWK Life Sciences™ 2160500000
Fonctionnement sans graisse
Collecteur de vide / gaz série K216040
  • Soupapes orientées vers l’avant
  • Structure compacte pour un assemblage dans la hotte filtrante
  • Modulaire et facilement démontable pour le nettoyage
  • Ports espacés de 3,93 po (100 mm) l’un de l’autre
Collecteur de vide / gaz série K215050
  • Un collecteur tout en verre pour connecter des sources de vide et de gaz inertes aux robinets d’arrêt des bras latéraux
  • Chaque robinet d’arrêt est doté d’une rainure de dosage découpée dans le bouchon pour permettre un contrôle fin du vide et des gaz inertes
  • La distance entre les robinets d’arrêt est de 2,55 po (65 mm) pour la taille de position 3 et de 3,93 po (100 mm) pour la taille de position 5
  • Fournis avec des dispositifs exclusifs de retenue de la pression / du vide
Collecteur de vide / gaz série K216060
  • Pour connecter des sources de vide et de gaz inertes
  • Seul du PTFE et du verre borosilicaté sont au contact d’échantillons
  • Fléaux : 0,5 po (12,7 mm) de D.E. avec l’extrémité supérieure gauche et l’extrémité inférieure droite ouvertes
  • Ports de distribution : 9 mm de D.E.
  • Distance entre les soupapes : 0,35 po (100 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Collecteur de vide et de gaz
À utiliser avec (application) Connexion de sources de vide et de gaz inertes aux robinets d’arrêt des bras latéraux
Comprend Soupapes de dosage, dispositifs de retenue de la pression / du vide
Matériau Verre borosilicaté
Nbre de ports 3
Longueur (impériale) 9,05 in
Longueur (métrique) 23 cm
Hauteur (impériale) 3,42 in
Hauteur (métrique) 8,7 cm
Profondeur (impériale) 3,54 in
Profondeur (métrique) 9 cm