Learn More
DWK Life Sciences Accessoires pour colonnes de chromatographie Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Type de produit:
Colonne de tube de séchage / chromatographie
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Kits Microflex série 747000
- Dispose de connexions filetées polyvalentes
- Peut être assemblé à droite vers le haut ou à l’envers, offrant une grande polyvalence
- Dimension du filetage GPI : 13 à 425
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Pour colonnes de chromatographie |
| Diamètre du filetage | 13/425 |
| Type de produit | Colonne de tube de séchage / chromatographie |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction