Learn More
DWK Life Sciences Base de support en verre fritté Kimble™ Ultra-Ware™
La base de support en verre fritté Kimble™ Ultra-Ware™ est fournie avec un joint 40/35 et un frit en verre. Elle convient à une utilisation avec l’ensemble de microfiltration Kimble™ Ultra-Ware™ de 90 mm.
Marque: DWK Life Sciences 953826-0090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Type de produit : Base de support frittée
- Matériau : Verre
- Taille du joint : 40/35
- À utiliser avec : Ensemble de microfiltration 40/35 Kimble™ Ultra-Ware™ de 90 mm
Spécification
Non autoclavable | |
Non | |
Ensemble de microfiltration 40/35 Kimble Ultra-Ware de 90 mm | |
Non stérile | |
Base de support frittée |
Base de support | |
Frit en verre | |
Verre | |
40/35 |