Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté à filetage N-51A à vis Kimble™ : Sans capsule
Verre N-51A Kimax à faible taux d’extraction
Marque:  DWK Life Sciences 60910-1
Code produit. 11888492
  • 54.05€ / 144 pièces
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Verre Kimax N-51A peu extractible
  • Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté sans bouchons
Compliance
Le verre N-51A Kimax est conforme aux exigences ASTM de type 1, classe B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
B
15 mm
4 ml
À vis
Kimble
Bouchon à vis
ASTM type I
GPI 13-425
Transparent
Verre borosilicaté
À usage général
1 dr
4 mL
45 mm
Flacon