Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté à filetage N-51A à vis Kimble™ : Avec bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus sans fixation avec revêtements en caoutchouc
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
Hauteur (métrique):
35 mm
45 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
Volume (impérial):
0,5 dr.
1 dr.
Conditionnement:
576 pièces
Description
- Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté avec bouchons
- Les bouchons ne sont pas fixés
Compliance
Le verre N-51A Kimax est conforme aux exigences ASTM de type 1, classe B.
Spécification
Spécification
| Classification | B |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| À utiliser avec (application) | À usage général |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 1 dr. |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction