Learn More
DWK Life Sciences Ampoules à décanter Squibb KIMAX™ avec robinet d’arrêt à bouchon en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Robinets d’arrêt:
2 ; PTFE
Numéro de bouchon:
22
Quantité:
2/boîte
Conditionnement:
4 pièces
Description
Do not require grease
Tiges inférieures en tubulure de grand diamètre pour que le liquide s’écoule complètement lorsque le robinet d’arrêt est fermé.
- Éliminent la contamination
- Sans liaison ni congélation
Informations sur la commande
Longueurs de tige : 60 mm.
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1096-86.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ASTM E1096, type IV |
| À utiliser avec (application) | Élimine le risque de contamination |
| Longueur (métrique) du tube | 60 mm |
| Quantité | 2/boîte |
| Robinets d’arrêt | 2 ; PTFE |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Numéro de bouchon | 22 |
| Type de produit | Ampoule à décanter Squibb |