Learn More
DWK Life Sciences Microflacons cylindriques certifiés/sérialisés Kimble™ KIMAX™
Étalonnés pour leur volume contenu
Marque:  DWK Life Sciences 28017A-5
Code produit. 11878492
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Étalonnés pour leur volume contenu
  • Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
  • Étalonnés et certifiés individuellement par des équipements dont l’étalonnage est traçable au NIST™
  • Corps cylindrique pour de meilleurs mélange et vidange
  • Retrait des échantillons par pipettes facilité
  • Base large pour une stabilité accrue
  • Emplacement de marquage
  • Bouchon en verre rodé
  • Les flacons de tailles 1 et 2 ml sont livrés avec un bouchon conique standard 8 ; Les flacons de taille 10 ml sont livrés avec un bouchon conique standard 9.
Compliance
Conçu à partir des exigences de la norme ASTM™ E237, classe A sérialisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalonné pour contenir
5 ml
3.9 in
±0.02 ml
8
Verre
Verre borosilicaté
9.9 cm