Learn More
DWK Life Sciences™ Tubes de fermentation gradués Kimble™ KIMAX™
Code produit. 15373152
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15373152
Marque: DWK Life Sciences™ 461625
Tube à graduation verticale
Vertical graduation tube
  • Les graduations en émail de céramique blanche commencent à 0,3 ml
  • D.E. de tube vertical x L : 13 x 100 mm
  • Env. D.E. de l’ampoule : 30 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tube de fermentation
Capacité (métrique) 5 ml
Quantité 1 par boîte