Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ avec connecteur de tuyau à libération rapide
Permet une fixation sécurisée de 0,25 po de dia. int. (6 mm)
Marque: DWK Life Sciences 270702000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Permet une fixation sécurisée de 0,25 po de dia. int. (6 mm)
- La tubulure reste fixée en permanence au raccord cannelé et l’extrémité opposée se raccorde à la tubulure du flacon à l’aide du joint fileté parfaitement étanche
- Un bon positionnement du connecteur offre une plus grande stabilité du flacon car la tubulure inclinée vers le bas a moins tendance à incliner le flacon
- Graduée, avec une échelle de volume approximative en émail de céramique blanc durable
- Tubulure et bouchons vendus séparément
Especificaciones
6.6 in | |
Verre borosilicaté | |
100 ml | |
30 cm | |
9 |
2000 mL | |
600 à 2000 ml | |
11,8 in | |
16.8 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido