Learn More
DWK Life Sciences Flacons KIMAX™ avec bouchon pastille conique standard
Code produit. p-124271
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13138305
Marque: DWK Life Sciences 26600500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les liquides volatils ou hygroscopiques
  • Cols étroits
  • Échelles graduées
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1404, type II, classe 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Verre
Description Échelle de capacité
Diamètre (impériale) externe 4,01 in
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 100 à 500 ml
Graduations 50 ml
Hauteur (impériale) 6.25 in
Hauteur (métrique) 15.9 cm
Mouth Style Étroit
Type de bouchon Pastille
Diamètre (métrique) externe 102 mm
Taille du bouchon 32