Learn More
DWK Life Sciences Flacon en cassia de classe A Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
:
américaine Bouchon conique, nº 13 ; 100 à 110 ml
Description
Étalonnés pour leur volume contenu
- Méthode officielle de Pharmacopée américaine pour doser l’aldéhyde cinnamique et analyser les extraits de cassia, de cannelle et de clou de clou de girofle
- Détermine la quantité de composants insaturés dans l’huile de paille ou les huiles de lavage similaires, par méthode de sulfonation
- Tolérance : ± 0,08 ml
- Capacité : 100 à 110 ml dans des divisions de 0,1 ml
- Avec bouchon 13 conique standard
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Capacité (métrique) | 110 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 10,23 in |
| Hauteur (métrique) | 26 cm |
| Tolérance | plusmn; 0,08 ml |
| Graduated | Oui |
| Taille du bouchon | 13 |