Learn More
DWK Life Sciences Disque de diffusion d’échantillon pour colonnes économiques Kimble™
Code produit. p-61046
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 cm
1,5 cm
2,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13476349
Marque: DWK Life Sciences 4204041000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
aucune valeur
Les disques de diffusion d’échantillons Flex-Column™ protègent le lit de gel contre les perturbations lors de l’application d’échantillons lorsqu’un adaptateur de débit n’est pas utilisé.
  • Un anneau en acrylique transparent est scellé sur un disque en PEHD d’une porosité de 20 µm qui protège le dessus du lit de gel lorsque l’échantillon est appliqué manuellement
  • Une barre transversale située sur le dessus de l’anneau en acrylique permet de retirer facilement le disque de diffusion de l’échantillon de la colonne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Disque de diffusion d’échantillons
Diamètre (métrique) interne 1 cm
À utiliser avec Colonnes économiques Kimble-Chase