Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à vis transparents Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Hauteur (métrique):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Taille du bouchon:
13/425
15/425
18/400
20/400
8/425
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Les bouchons comprennent des revêtements en caoutchouc blancs / revêtus de PTFE
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Classification | A |
| Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 19 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 12 ml |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 3.2 dr |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Afficher plus |