Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus non fixés
Marque:  DWK Life Sciences 60812B-1
Code produit. 11852993
  • 210.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
  • Les bouchons comprennent des revêtements en caoutchouc blancs / revêtus de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Noir
PTFE / caoutchouc
15 mm
4 ml
1 dr
Bouchon à vis
ASTM type I
A
Transparent
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
45 mm
13/425
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers