Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus non fixés
Marque:  DWK Life Sciences 90Q60812B-4
Code produit. 11803003
  • 308.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
  • Les bouchons comprennent des revêtements en caoutchouc blancs / revêtus de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
PTFE / caoutchouc
21 mm
16 ml
4.32 dr
Bouchon à vis
ASTM type I
A
Transparent
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
70 mm
18/400