Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc fixés
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Volume (impérial):
0.5 dr
10.82 dr
1 dr
2.16 dr
3.2 dr
4.32 dr
5.4 dr
6.5 dr
6.76 dr
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
Description
- Petites quantités de boîtes
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Spécification
Spécification
| Classification | A |
| Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 21 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 16 ml |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 4.32 dr |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Type de bouchon | Bouchon à vis (fermé sur le dessus) |
| Afficher plus |