Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc fixés
Code produit. 11802953
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Volume (impérial):
0.5 dr
10.82 dr
1 dr
2.16 dr
3.2 dr
4.32 dr
5.4 dr
6.5 dr
6.76 dr
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
Code produit. 11802953
Marque: DWK Life Sciences 60811B612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
  • Petites quantités de boîtes
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
  • Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) PTFE / caoutchouc
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 25 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 6.76 dr
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Hauteur (métrique) 70 mm