Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons fixés, septa en silicone de 0,12 po
Bouchons fournis avec septa en silicone revêtus de PTFE
Marque: DWK Life Sciences 60911P10
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
- Bouchons en polypropylène blanc avec opercule fixés
- Flacons conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
- Épaisseur du caoutchouc de silicone : 0,12 in
- Épaisseur du PTFE : 0,005 in
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
PTFE / silicone | |
10.82 dr | |
Bouchon à vis (avec opercule) |
28 mm | |
40 ml | |
À vis | |
PP | |
95 mm |