Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
Marque:  DWK Life Sciences 60912B1232
Code produit. 11863013
  • 234.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / caoutchouc
12 mm
2 ml
0.5 dr
Bouchon à vis
USP type I
Ambré
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
32 mm