Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage AmberScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc non fixés
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
Marque:  DWK Life Sciences 60912B1
Code produit. 11843013
  • 261.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus, non fixés
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 51
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / caoutchouc
15 mm
4 ml
1 dr
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
USP type I
Ambré
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
45 mm