Learn More
DWK Life Sciences Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 Kimble™ avec un diamètre interne plus petit
Verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51
318.00€ - 322.00€
Spécification
Type de produit | Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion |
---|---|
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,25 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E438 |
Diamètre (métrique) interne | de 0,8 à 1,1 mm |
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11873063
|
DWK Life Sciences
34502-99 |
Ouvertures aux deux extrémités | 100 mm |
318.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11883063
|
DWK Life Sciences
34507-99 |
Une extrémité étanche | 90 mm |
322.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51
- Diamètre interne approximatif, de 0,8 à 1,1 mm
- Épaisseur de la paroi, 0,25 mm
- Conditionnés en flacons avec 100 capillaires par flacon
Compliance
Conforme à la pharmacopée américaine XXI.
Spécification
Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion | |
Verre borosilicaté | |
de 0,8 à 1,1 mm |
0,25 mm | |
USP type I, ASTM E438 |