Learn More
DWK Life Sciences Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 Kimble™
Verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51
323.00€ - 424.00€
Spécification
Type de produit | Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion |
---|---|
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,25 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E438 |
Diamètre (métrique) externe | de 1,5 à 1,8 mm |
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11853063
|
DWK Life Sciences
34500-99 |
Ouvertures aux deux extrémités | 100 mm |
424.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11863063
|
DWK Life Sciences
34505-99 |
Une extrémité étanche | 90 mm |
323.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre borosilicaté 51 Kimax
- Diamètre externe approximatif de 1,5 à 1,8mm
- Épaisseur de la paroi 0,2 mm
- Conditionnés en flacons avec 100 capillaires par flacon
Spécification
Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion | |
Verre borosilicaté | |
de 1,5 à 1,8 mm |
0,25 mm | |
USP type I, ASTM E438 |