Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ sans bouchons
Code produit. 11863003
Click to view available options
Volume (impérial):
0.5 dr
1.5 dr
10 dr
1 dr
2 dr
5 dr
Taille du bouchon:
13-425
15-425
24-400
8-425
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 11863003
Marque: DWK Life Sciences 609121235
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 33
  • Les flacons ambrés offrent une protection contre la lumière et les rayons UV nocifs pour les produits photosensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1.8 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0.5 dr
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 35 mm
Certifications/Conformité USP type I
Taille du bouchon 8-425
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.