Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation à filetage à vis en verre de 20 ml Kimble™
Code produit. 17731088
Click to view available options
Matériau (doublure):
Cône Poly Seal
Disque en polyéthylène
Feuille de métal à renfort de pâte
Feuille / liège
Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Urée
Type de bouchon:
Bouchon à vis fixé
Bouchon à vis non fixé de 22 mm
Taille du bouchon:
22 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 17731088
Marque: DWK Life Sciences 7450520
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté KG-33
Variété de matériaux de bouchons et de revêtements disponibles.
Informations sur la commande
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux cellulaires dotés de coordonnées alphanumériques pour une identification rapide et facile. Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour préserver la propreté. Chaque plateau contient 100 flacons, cinq plateaux par boîte. Les bouchons sont fournis dans des sachets en polyéthylène de 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Mousse de polyéthylène
Couleur Blanc
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Identification rapide et facile
Type d’emballage Plateaux cellulaires
Volume (impérial) 0,67 oz.
Gamme de produits Kimble
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis fixé
Quantité 100/boîte (flacon), 100/sachet (bouchon)
Certifications/Conformité ASTM E438
Type Flacon à scintillation
Taille du bouchon 22 mm