Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Lingettes en tissu WypAll™ X90
Click to view available options
Longueur (métrique):
42,67 cm
34 cm
Largeur (métrique):
28,19 cm
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Description
- Libère 90 % du solvant absorbé, réduisant ainsi vos dépenses de solvant
- Réduit les déchets de produits jusqu’à 35 %, ce qui vous aide à gérer les dépenses et le gaspillage
- La technologie avancée Hydroknit™ garantit que chaque lingette est solide, durable, très absorbante et résistante aux solvants
- Portatif et idéal pour les petits espaces de travail
- Conçu pour les procédés de fabrication difficiles où le faible peluchage et la haute absorbance sont essentiels
- Conçu pour des tâches d’entretien et de nettoyage difficiles dans la fabrication industrielle
- Conçu pour vous aider à améliorer la productivité et l’efficacité tout en réduisant les déchets
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes WypAll X90 |
| Longueur (impériale) | 13,4 in |
| Longueur (métrique) | 34 cm |
| Largeur (impériale) | 11,1 po |
| Largeur (métrique) | 28,19 cm |
| Matériau | Non tissé Polyproylène Cellulose |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 13,4 x 11,1 po (34 x 28,19 cm) |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour l’essuyage intense, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de rognures de métal |