Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur d'essuyeurs WypAll™
Code produit. 16235111 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Mounting:
Autonome
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16235111
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 7969
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeur gris d'essuyeurs pliés en 4, au design épuré et contemporain. Idéal pour les environnements de production, le transport et le secteur des services, le distributeur permet de contrôler l'utilisation et de réduire les coûts.
  • Distribution rapide et aisée des essuyeurs pliés en 4
  • S'utilise dans différentes positions de distribution pour un maximum de flexibilité et de polyvalence.
  • Le distributeur arbore une finition qui se laisse facilement nettoyer qui ne retient pas la poussière, ni les saletés, conforme aux normes de sécurité alimentaire.
  • Compatible avec les Chiffons WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Wipe Dispenser
Couleur Gris
Profondeur (impériale) 8.8 in.
Profondeur (métrique) 22.3 cm
Longueur (impériale) 7.7 in.
Longueur (métrique) 19.6 cm
Largeur (impériale) 8.8 in.
Largeur (métrique) 22.3 cm
Hauteur (impériale) 8.3 in.
Hauteur (métrique) 21 cm
Capacité Wipes
Matériau Plastique
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Top Loading
Format Quarterfold